Centrifugerør, konisk bund
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T408-1 T408-2 T408
212-9607EA 2450 DKK
212-9607 212-9608 525-0387
Centrifugerør, konisk bund
Rør Centrifugerør
PP eller PS, konisk bund, med inddeling, til engangsbrug.
  • Velegnede til centrifugering, urinanalyse og separation af serum
  • Kemisk rene og metalfri, klar til brug og ensartede i størrelse og form
  • Med inddeling
Maks. o/min: 3000×g for PP-rør, 1200×g for PS-rør.