Centrifugerør
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 4070 DKK
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Centrifugerør
Rør Centrifugerør
PP, conical, printed graduation, with HDPE flat screw caps.
  • Transparent, tåler belastning på op til 3000×g
  • Skruelåg PE med forseglingskonus
  • Usterile / steriliseret ved gamma-bestråling
* Filling volume (volume of work 13 ml).