Cellekultur rør, Nunclon™Δ
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
145470 146183 156758
734-2036EA 5090 DKK
734-2036 734-2037 734-2068
Cellekultur rør, Nunclon™Δ
Rør Dyrkningsrør
PS med PE-låg, sterile.
  • Den flade side letter mikroskopien - der kan anvendes et 'dækglas' i røret
  • Mediet fastholdes i det fladsidede rør i horisontal position
  • Fremragende optisk kvalitet
  • Certificeret overfladebehandling giver optimal cellebinding og -vækst
Rør med rund bund med skrue- eller push-on låg til standard cellekultur eller fladsidede rør til dyrkning af bindende celler.