Transportvogne
Leverandør: Metro International
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BC2636-2D-G BC2636-3D-G BC2030-2DG BC2030-2DBL BC2636-3DBL
139-9993EA 4100 DKK
139-9993 139-9994 139-0054 METOBC2030-2DBL METOBC2636-3DBL
Transportvogne
Vogne
Krombelagt stålramme med karformede HDPE-bakker
  • Stabil, robust, alsidig og nem at rengøre
  • Belastningskapacitet: Maks. 65 kg pr. bakke; i alt 180 kg
  • Gummihjul, der beskytter gulvet
Karrene er 70 mm dybe og muliggør sikker transport af væske ved at opfange evt. spild. Højden af den midterste bakke kan indstilles. Leveres i 2 størrelser, med 2 eller 3 bakker.