Triangler til digler
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5100 5101 5102 5104
451-9301EA 40.5 DKK
451-9301 451-9302 451-9303 451-9387
Triangler til digler
Trefødder
Triangles made from galvanised steel wire, with clay tubes.