Steriliseringsskåle, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6900-0010 6900-0020
489-2120EA 446 DKK
489-2120 489-2121
Steriliseringsskåle, Nalgene®
Bakker/Tallerkener/Potter Sterilisationsbakker/-skåle
PP.
  • Oprullede kanter giver ekstra stivhed
  • Håndtag, som gør den let at bære
Til tørring og sterilisering af instrumenter og redskaber og til indsamling og afvaskning af beskidt laboratorieudstyr.