Laboratoriebakker
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8702 8703 8705 8706 8700 8704 8701
216-1362EA 1260 DKK
216-1362 216-0048 216-0049 216-1364 216-1361 216-1363 216-0047
Laboratoriebakker
Bakker/Tallerkener/Potter Laboratoriebakker/-skåle
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Afrundede hjørner for hurtig, nem rengøring
  • Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
  • God kemisk resistens og meget god termisk resistens
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.