Skuffeindsats
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
953 954
216-6421EA 732 DKK
216-6421 216-6420
Skuffeindsats
Bakker/Tallerkener/Potter Bakker, skuffeorganisering
PVC, hvid.
  • Version med 12 rum til små emner som fx magnetomrøringsstave
  • Version med 5 rum til små emner af forskellige størrelser som fx pipetter, termometre, reagensglas, spatler o.s.v.
  • Glatte overflader med afrundede hjørner gør den let at rengøre
For well organised storage of many items in drawers, on shelves or at the workstation.