Laboratoriebakker
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
280 281 282 283 284 285 286 288
216-2010EA 169 DKK
216-2010 216-2011 216-2012 216-2013 216-2014 216-2020 216-2025 216-2030
Laboratoriebakker
Bakker/Tallerkener/Potter Laboratoriebakker/-skåle
PVC, hvid.
  • Tykvæggede og brudsikre
  • Varmeresistent op til 70 °C
  • Glatte overflader muliggør nem rengøring
Med ribber i bunden.Meget alsidige bakker, som er ideelle til en lang række opgaver. Ribberne i bunden af bakken gør bakken ideel til fremkaldningsbakker.