Overføringsmembraner, Nytran® N, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10416096 10416196
732-4045EA 6640 DKK
732-4045 732-4056
Overføringsmembraner, Nytran® N, Whatman™
Overførselsmembraner
Nytran® nylon (Nytran® N) -membranen er ideel til applikationer, der kræver en lavere ladning. Den er beregnet til Southern og Northern blotting, samt løft af kolonier og plaque og dot- eller slot-blot. Nytran® N er kompatibel med isotopiske påvisningsmetoder.
  • Fremragende signal-støj-forhold
  • Membranen er ensartet støbt på begge sider af støttematrixen, hvilket giver en perfekt symmetri og gør det muligt for membranen at ligge fladt uden at krølle
  • Ensartet porestørrelse og -fordeling
  • Fås med porestørrelse 0,2 µm og 0,45 µm, som giver en optimal retention af oligoer og større DNA-fragmenter
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.