Overførselsmembraner, Biodyne®
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
60106 60200 60201 60207 60208 60314 60315 60404 60400 60406 60336 330790
732-3006EA 5340 DKK
732-3006 732-3010 732-3011 732-3016 732-3017 732-3018 732-3019 732-3028 732-3024 732-3030 732-2974 514-1437
Overførselsmembraner, Biodyne®
Overførselsmembraner
Biodyne® Transfer membraner har høj følsomhed og lav baggrund for forbedret detektion og opløsning. De er ideelle til detektion af nukleinsyre.
  • Membranerne får ikke revner og krymper eller slides ikke, selvom de anvendes mange gange til hybridisering, stripping og gentagen undersøgelse
  • Naturlige hydrofile egenskaber
  • Overlegen ydelse på radioaktive (Biodyne® B membran) og ikke-radioaktive (Biodyne® A membran) detektionssystemer
Biodyne® A membran (amfoterisk nylon 6,6): Membranens zetapotentiale kan moduleres ved ændringer i pH. Ideel til rehybridisering af en til flere prober, og til opgaver, hvor baggrunden er problematisk.
Biodyne® B membran (positivt ladet nylon 6,6): poreoverflader med en høj densitet af kvaternære ammoniumgrupper. Højeste følsomhed til nukleinsyreopgaver.
Biodyne® C membran (negativt ladet nylon 6,6): Kan deriveres via koblingsreaktioner med carboxyl-grupperne på porernes overflader.
Biodyne® Plus membran (positivt ladet nylon 6,6 med højt isoelektrisk punkt): På visse ikke-radioaktive detektionssystemer er denne membran mere følsom end Biodyne® A membranen, og den har lavere baggrund end Biodyne® B membranen.
Biodyne Transfer membraner er resistente over for almindelige opløsningsmidler som fx acetone, alkohol, chorerede alifatiske kulbrinter, formamid, 2 M natriumhydroxid, DMSO og dimethylformamid. De er ikke kompatible med koncentreret myresyre (>50%), saltsyre (>4 M), oxiderende stoffer og langvarig eksponering (dage til uger) til pH <2.