Blotting membranes, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 2300 DKK
732-0286 732-4065 732-4066
Blotting membranes, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Overførselsmembraner
Nytran® SuPerCharge (SPC) nylonmembraner har en meget høj positiv ladning og en større densitet af nylon pr. arealenhed. Fås som cirkler, ark eller i ruller til mikroplader.
  • Giver konstant højt signal ved ekstremt lav baggrund
  • Membranen er ensartet støbt på begge sider af en støttematrix, der giver en perfekt symmetri og gør det muligt for membranen at ligge fladt uden at krølle
  • Ensartet porestørrelse og -fordeling og en overflade fri for mikrovoid-dannelser giver større reproducerbarhed for resultater tværs over en membran og fra blot til blot
Nytran SPC -membraner viser en meget ensartet porestørrelse og porefordeling i forhold til typiske nylonmembraner. De er fri for overflademikrohuller, som er almindelige i andre membraner. Disse egenskaber fører til større reproducerbarhed af resultater på tværs af en membran og fra blot til blot. Med typiske fremstillingsteknikker har stigende positiv ladning en tendens til at øge baggrunden. Nytran SPC -membraner fremstilles ved hjælp af en proces, der tillader kombination af høj positiv ladning med lav baggrund. Uanset om man bruger radioaktive eller ikke -radioaktive detektionsteknikker, giver Nytran SPC konsekvent et højt signal med ekstremt lav baggrund.
These membranes are designed for Southern and Northern blotting, colony and plaque lifts, and dot- or slot-blots. Membranes are cast uniformly for excellent symmetry and to prevent curling. Nytran SPC nylon membranes have a very high positive charge. Improvements in the manufacturing process result in a membrane with a higher density of nylon per unit area. The increased charge and greater nylon density provide increased binding sites for samples.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²