Digeltang, rustfrit stål
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 91.1 DKK
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Digeltang, rustfrit stål
Tænger
Rustfrit stål 18/10 antimagnetisk, elektrolytisk poleret. Til nem og sikker håndtering af digler fremstillet af en bred vifte af materialer.
  • Dobbeltbøjet, med rillede spidser
  • Korrosionsresistent
  • God termisk resistens, autoklaverbar