VWR®, Forstærkede æsker til termometre
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-0899EA 178 DKK
620-0899 620-0900
VWR®, Forstærkede æsker til termometre
Termometerholdere
Beskytter termometrene mod ødelæggelse under brug og opbevaring.
  • Skruelåg giver let adgang og ringen bruges til opbevaring
  • Nikkelbelagt messing
  • Den nedre sektion, som omslutter kuglen, har små huller som tillader cirkulation