Termometre med standard slib
Leverandør: Amarell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D265058-FL D265050-FL D265062-EF D265074-FL D265078-FL D265082-FL D265086-EF
AMARD265058-FLEA 3910 DKK
AMARD265058-FL AMARD265050-FL AMARD265062-EF AMARD265074-FL AMARD265078-FL AMARD265082-FL AMARD265086-EF
Termometre med standard slib
Termometre Analoge termometre
These enclosed scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration. These are designed with an adjustable, vacuum-tight, universal lock with PTFE packing rings.
  • Blue reflecting prismatic capillary
  • Subdivision up to 0,5 °C
  • Richter-top finish with button
  • Certificate of stem correction
Upper part (l/Ø): 250 to 350/10 mm
Lower part (l/Ø): 200 to 250/8 to 8,5 mm
NS 14,5/23
Kviksølv
Indtil 10.oktober 2017 er det fortsat lovligt at anvende kviksølvtermometre, som udelukkende er bestemt til udførsel af prøvninger i henhold til standarder, der kræver anvendelse af termometre indeholdende kviksølv.