VWR®, Miljøvenlige termometre, double safe
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-0797EA 288 DKK
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Miljøvenlige termometre, double safe
Termometre Analoge termometre
Disse termometre er lette at aflæse hurtigt og præcist på grund af den sorte nummerering med høj kontrast mod en gul baggrund. Tallene er trykt større end på et standardtermometer. Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
  • Enviro safe liquid
  • Non toxic, non hazardous, liquid
  • PFA coating prevents any contamination of liquid or glass
Traceable to NIST/DKD.
Certificeringer: SporbarMore Product Information