Papir-pH-indikatorer, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
1.09527.0001EA 505 DKK
1.09527.0001 1.10232.0001 1.09526.0003 1.09486.0003 1.10962.0003 1.09489.0003 1.09521.0003 1.09555.0003 1.09557.0003 1.09514.0003 1.09556.0003
Papir-pH-indikatorer, MQuant®, Supelco®
Prøvepapir pH-indikatorstrips
Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indicator solutions then dried and cut to size.
  • Rullerne er nemmere at anvende og opbevare end papirstrimlerne
  • Kvalitetssikring - testene er kontrollerede og kalibreret mod certificerede bufferopløsninger
  • Fås m. brede og smalle pH-områder
* farveskalakort medfølger ikke
** pakke med 3×100 strimler