Labelling tapes, set
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T-501-RP T-512-RP T-534-RP
817-0026EA 2790 DKK
817-0026 817-0027 817-0044
Labelling tapes, set
Tape
All-round selvklæbende Time Tape er velegnet til en lang række opgaver i laboratoriet. Det kan skrives på med kuglepen, blyant eller permanent pen. Denne tape fås i forskellige farver, 3 bredder.
  • Temperaturresistent fra −45 op til +121 °C
  • Med aftageligt klæbemiddel
  • Resistent over for olie, vand og syre
Sæt 1 indeholder to hvide, to gule, to blå, to grønne og to røde ruller, og en orange og en pink rulle.
Sæt 2 indeholder fem hvide, fire gule, tre blå, tre grønne, tre orange, tre røde og tre pink ruller.
Sæt 3 indeholder fire hvide, to gule, toMore Product Information