Protective Lab mærkattape, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F134530020 F134910100 F134910150
817-1133EA 782 DKK
817-1133 BELAF134910100 BELAF134910150
Protective Lab mærkattape, SP Bel-Art
Tape
Klar, gennemsigtig polyestertape. Tapedispenseren, sælges separat.
  • Sidder sikkert fast uden misfarvning efter autoklavering i 40 minutter ved 125 °C eller efter opbevaring i en uge i flydende nitrogen ved −196 °C
  • Resistent over for syrer, baser og organiske opløsningsmidler
  • Mærkning, der ikke gnides ud med enestående klæbeegenskaber
Længde: 32,9 m
Colour: Transparent