Etikettape, temperaturresistent
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 506 DKK
817-1581 817-1582 817-1583
Etikettape, temperaturresistent
Tape
Tekstilbaseret med specialklæbemiddel. Til brug i minusgrader, tørreskabe, inkubatorer, sterilisatorer osv.
  • Temperaturområder −231,5 til +260 °C
  • Kan skrives på med blyant
Længde: 7,6 m
Farve: Hvid