Tanke, cylinderformede, med haner, letvægts
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
54102-0005 54102-0007 54102-0010 54102-0015 54102-0030 54102-0055
216-0323EA 2480 DKK
216-0323 216-0324 216-0325 216-0326 216-0327 216-0328
Tanke, cylinderformede, med haner, letvægts
Tanke Cylinderformede beholdere
Økonomiske tanke med graduering. Med udstående kant (flange). Vægtykkelse ∼2,4 mm. LLDPE, semi-transparent med låg og stophane.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra -100 °C til +120 °C
  • Overholder kravene i USP VI og FDA 21 CFR 177,1520