Tanke, cylinderformede, letvægts
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
54100-0005 54100-0007 54100-0015 54100-0030 54100-0055
216-0317EA 1630 DKK
216-0317 216-0318 216-0320 216-0321 216-0322
Tanke, cylinderformede, letvægts
Tanke Cylinderformede beholdere
LLDPE, semi-transparent med låg. Økonomiske tanke med graduering. Med udstående kant (flange). Vægtykkelse ∼2,4 mm Tank 216-0322 kan også bruges som indsats i 208 liters ståltønder.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra –100 °C til +120 °C
  • Overholder kravene i USP VI og FDA 21 CFR 177,1520