Hypodermiske nåle, Microlance™ 3
Leverandør: BD Medical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
300400 300635 300700 300800 300900 301155 301156 301750 304000 304432 301000 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 101 DKK
613-4952 613-3832 613-3923 613-3924 613-3928 613-3934 613-3935 613-4967 613-3942 613-4970 613-3895 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
Hypodermiske nåle, Microlance™ 3
Sprøjtenåle
Sterile, til engangsbrug, cylinder og nålehætte i PP, spids kanyle rustfrit stål. Til intradermal, subkutan, intramuskulær og intravenøs brug. Kan forbindes til en Luer-adapter eller BD Luer Lock-konnektor. Adapter og farvekodning i overensstemmelse med ISO-standarder.
  • Affaset design baseret på den seneste teknologi med overlegen kvalitet af penetrationsindekset
  • Tynde vægge, som tillader brug af tyndere nåle med større volumen, og dermed øger flowhastigheden under injektion og opsamling
  • Steriliseret med ethylenoxid
Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.
Emballering: Individuelt emballeret i blisterfilm og papir af medicinsk kvalitet.