Sprøjter til On-Column GC injektion
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 1330 DKK
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Sprøjter til On-Column GC injektion
Sprøjter Sprøjter til kromatografi
GC sprøjter til on-column injektion fås med tre typer nåle: faste i rustfrit stål (N), aftagelige i rustfrit stål (OC) eller aftagelige i støbt silica (RNFS).