7000-serien af modificerede Microliter™ sprøjter
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
80100 86200 86211 86250 86259 88000 88011 88400 88500 88511 80135 88411 86276 80176 86274 CAL86200 80175 CAL88011 CAL80100 CAL86250 CAL86211 CAL88500 CAL88400
549-0904EA 988 DKK
549-0904 549-1224 549-1225 549-1226 549-1227 549-1235 549-1236 549-1237 549-1239 549-1240 549-1128 549-1238 549-1273 549-0580 549-1272 HAMICAL86200 548-2287 548-2354 HAMICAL80100 HAMICAL86250 HAMICAL86211 HAMICAL88500 HAMICAL88400
7000-serien af modificerede Microliter™ sprøjter
Sprøjter Sprøjter til kromatografi
Velegnet til applikationer som GC, TLC og mikropipettering.Fremstillet i henhold til princippet om dødvolumen ved positivt tryk. Et tungsten-stempel indføres i sprøjten til spidsen af nålen. Nål og stempel kalibreres i forhold til hinanden, og skal udskiftes samtidigt.
  • Volumetrisk dosering sker i nålen
  • Præcision ±1% af den nominelle volumen