Sprøjter med konstant flow, CR700-serien
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
84302 84303 84301
549-1269EA 3770 DKK
549-1269 549-1270 549-1268
Sprøjter med konstant flow, CR700-serien
Sprøjter Sprøjter til kromatografi
Denne justerbare Hamilton-sprøjte leverer den samme mængde prøve gang på gang, uanset det tryk, brugeren udsætter stemplet for. Mikrometerstyringen gør det muligt at vælge prøvevolumener i trin så små som 0,05 µl. Lukkestangen sikrer, at prøvevolumen forbliver konstant.
  • Each syringe is tested in the factory for reproducibility and precision of flow