VWR®, Transport Swabs with Medium
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
710-0432EA 292 DKK
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Transport Swabs with Medium
Podepinde Podepinde til transport
En række prøvetagnings- og transportenheder til bakterielle prøver. Fås med forskellige applikatorer og transportmedier.
  • En lang række af bakterier kan overleve 24 til 48 timer på applikatoren og i røret
  • Påvist i studier med aerobe og anaerobe organismer
  • I en pose som skifte farve til hvid når den åbnes
Velegnet til kirurgisk-invasive, kortvarige applikationer.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certificeringer: Class IIa.
Emballering: Hvert podepindssystem er individuelt emballeret.
Forsendes i nitrogenfyldt aluminiumsemballage, hvilket sikrer en længere holdbarhed.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904