Bordbeskyttelsespapir, Standard Versi-Dry® og Super Versi-Dry®, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
62050-00 62060-00 62065-00 62070-00 62080-00 74000-00 74018-00 74040-00 74043-00 74050-00 74200-00 74218-00 74240-00
115-0011EA 1400 DKK
115-0011 115-9257 115-9258 115-9259 115-9260 115-9267 115-9268 115-9269 115-0012 115-0013 115-0014 115-0015 115-0016
Bordbeskyttelsespapir, Standard Versi-Dry® og Super Versi-Dry®, Nalgene®
Bordpapir Bordpapir
Versi-Dry absorberende laboratoriepapir beskytter overflader og udstyr, polstrer skrøbelige genstande og opsuger hurtigt spild. Bagsiden af polyetylen er vandtæt og resistent overfor kemikalier. Standardudgaven absorberer 750 ml/m², superudgaven absorberer 1050 ml/m².
  • Flere lag beskytter glasvarer og andre skrøbelige genstande mod at gå itu, hvis de tabes eller væltes på hårde overflader
  • Blødt, ridser ikke skrøbelige overflader eller udstyr
  • Kan også bruges som bakke-, skuffe- eller hyldeindsats eller til at optørre spild