Holders for round bottom flask, silicone, blue
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
161040 161042 161044
214-0148EA 353 DKK
214-0148 214-0149 214-0150
Holders for round bottom flask, silicone, blue
Beslag Flaskeholdere
Kan bruges til at skabe et stabilt grundlag for rundbundede kolber og andre beholdere med en anden en buet bund. Reversibel. Skridsikker, blød, stabelbar og nem at gøre ren. Silikone, blå.
  • God kemisk resistens
  • God termisk og elektrisk isolation
  • Temperaturresistent fra −60 °C til +200 °C