Bæger- og kolbeholdere, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F183090100 F183090250
214-1935EA 2910 DKK
214-1935 214-1936
Bæger- og kolbeholdere, SP Bel-Art
Beslag Flaskeholdere
Blyring, med rød vinylbelægning og fire beslag af rustfrit stål. Holder bægre og kolber fast i en aflåst position. Ideel til brug i vandbade, da vandet kan cirkulere under bunden på selve beholderen.
  • God kemisk resistens
  • God termisk resistens
  • Let og simpel håndtering