VWR®, Propper til standard-slib
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
217-0210EA 109 DKK
217-0210 217-0211 217-0212 217-0213 217-0214 217-0215
VWR®, Propper til standard-slib
Propper PE/LDPE/HDPE
Fedtfri lukning, hvilket forhindrer slebne led i at gribe fat. Skrå forseglingskant, som giver bedre forsegling og reducerer risikoen for brud. Let at afmontere. Med ergonomisk udformet støtteskive.
  • PTFE, massiv
  • Meget god kemisk resistens
  • Gas-, væske- og vakuumtæt
  • Temperaturresistent fra –200 til +280 °