Stoppers for standard ground joints
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
144405 144410 144415 144420 144425 144430 144435 144440 144445
217-9261EA 12.3 DKK
217-9261 217-9262 217-9263 217-9265 217-9266 217-9268 217-9270 217-9172 217-9174
Stoppers for standard ground joints
Propper PE/LDPE/HDPE
PP eller PE-LD, hul, med forseglingsribber og firkantet eller ottekantet greb.
  • God kemisk resistens, autoklaverbar (121 °C)
  • Forseglingsringe giver en tæt og lækagefri pasning
  • Firkantet greb (op til str. 29/32, PP) eller ottekantet greb (str. 34/35, 45/40, PE-LD), som gør det lettere at løsne og fjerne proppen