Propper, gummi, med skørt-overfald
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
407010-50 407015-20 407018-20 407025-10 407030-05
217-0183EA 300 DKK
217-0183 391-2258 217-0184 217-0185 217-0186
Propper, gummi, med skørt-overfald
Propper Gummipropper
De hvide propper lavet af naturgummi garanterer total impermeabilitet, selv hvis kanterne på rørene eller beholdere af glas, plastik eller metal, er ujævne. De kan punkteres og genlukkes efter prøvetagning, selv efter gentagen brug.
  • Fremragende forsegling og udvendig beskyttelse
  • Velegnet til punktering
  • Økonomisk