Propper, Versilic®
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162025-50 162030-10
217-0003EA 2390 DKK
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0109 217-0110
Propper, Versilic®
Låg Reagensglaslåg
Silikone, transparent. Ideelle til beskyttelse af rør og slanger eller fremspringende cylinderformede komponenter under transport samt ved alle opgaver, der kræver beskyttelse af åbninger. (mod stød, stænk osv.)
  • Fremragende forsegling og udvendig beskyttelse
  • Kan perforeres og autoklaveres
  • Resistent overfor ozon, gentagen sterilisering og ældning
Den anførte størrelse svarer til den udvendige diameter i mm på den beholder, som hætten skal sættes på. Temperaturresistent fra –60 til +220 °C (op til 250 °C i korte perioder).