Haner til slanger
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
371 374 376 379
227-4010EA 27.2 DKK
227-4010 227-4008 227-4013 227-4015
Haner til slanger
Stophaner
HDPE med PP-hane.
  • God kemisk resistens
  • Glat tilslutning, ingen smøremidler påkrævet
  • God termisk resistens
Disse gennemløbsventiler er ideelle til regulering eller stop af gas eller væskers flow i slangetilslutninger under lavt tryk (op til 0,5 bar) eller delvist vakuum. Med glatte tilslutninger, let koniske på begge sider.