Stophaner, trevejs
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
02501401 02501402 02501802 02501804 02502404 02502906 02541401 02541402 02541802 02541804 02542404 02542906
227-3231EA 359 DKK
227-3231 201-1035 205-2226 201-1036 205-2227 227-3235 201-1109 201-1192 201-3134 201-1037 201-3135 227-3215
Stophaner, trevejs
Stophaner
DURAN®, borosilikatglas, med hane i massivt glas eller PTFE.
  • Udskiftelige NS-haner med T-boring
  • Skruegevind til fastholdelse
  • Lækhastighed i overensstemmelse med DIN 12540-1
DIN 12554