Stophaner, envejs
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
02101201 02101202 02101404 02102910 02161201 02161202 02161804 02162106 02101402 02101804 02102106 02102408 02241402 02161402 02221402 02161404
227-3130EA 217 DKK
227-3130 205-2221 227-3135 227-3140 201-1106 201-0494 201-3116 201-1107 227-3133 205-2223 227-3138 227-3139 201-3114 201-3136 LENZ02221402 LENZ02161404
Stophaner, envejs
Stophaner
DURAN®, borosilikatglas, med hane i massivt glas eller PTFE.
  • Udskiftelige NS-haner
  • Skruegevind til fastholdelse
  • Lækhastighed i overensstemmelse med DIN 12540-1
Straight bore.
* Med kapillær sidearme
** Med gummisikringsenhed
Certificeringer: DIN 12554.