Ventilhaner, PRODURAN®, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 556 DKK
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Ventilhaner, PRODURAN®, DURAN®
Stophaner
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med PTFE-spindel.
  • Fås i lige eller vinklet udgave
  • Temperaturresistens fra –20 til +150 °C, høj kemisk resistens
  • ventilhanen kan udskiftes
Disse ventilhaner er ideelle til nøjagtig dispensering. Letbetjent ventilhane med en sikkerhedsanordning, der forhindrer, at den utilsigtet trækkes helt ud. Justerbar pakning.