VWR®, Omrørestave
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-4539EA 203 DKK
442-4539 442-4541 442-4542
VWR®, Omrørestave
Omrørere Omrørestave
Solid PTFE.
  • Inert og ridser ikke, kan anvendes op til 280 °C