Magnetstave, flydende, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DS6630-0250 DS6630-1000 DS6630-4000
442-0218EA 965 DKK
442-0218 442-0220 442-0222
Magnetstave, flydende, Nalgene®
Omrørere Omrøremagneter
Flydende omrørerstav med PTFE-belagt Alnico V magnet, der er let hævet fra bunden af karret for at minimere formalingens effekt på cellerne. Benene kan komprimeres, så de kan komme igennem små åbninger.
  • Ideel til omrøring ved lav hastighed i vævskulturapplikationer
  • Konstant omrøring ved lave hastigheder
  • Autoklaverbare