VWR®, Magnetstave, glasbelagte
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0508EA 472 DKK
442-0508 442-0509 442-0510 442-0511 442-0512
VWR®, Magnetstave, glasbelagte
Omrørere Omrøremagneter
Cylindrisk med Alnico V magnetkerne.
  • Uden porer, sporneutral, særdeles glat overflade
  • Meget god kemisk resistens