VWR®, Magnetic Wing Stirrers, Micro
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0493EA 284 DKK
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Magnetic Wing Stirrers, Micro
Omrørere Omrøremagneter
PTFE- beklædt Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Til omrøring i reagensglas, centrifugerør og mikrorør. Vingerne kan også skæres til efter behov.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til brug ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)