VWR®, Magnet omrøreskiver
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0490EA 611 DKK
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Magnet omrøreskiver
Omrørere Omrøremagneter
PTFE- beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Den særlige facon med hævet overflade i midten sikrer en meget fin omrøring selv ved lave hastigheder. Ideel til brug i glasbægre.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til brug ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)