VWR®, Magnetomrørere, med krydshoved
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0411EA 161 DKK
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Magnetomrørere, med krydshoved
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Særligt egnet til små omrørerrør, yderst effektiv omrøring.
  • Meget god kemisk resistens
  • Meget god temperaturresistens, velegnet til brug ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)