VWR®, Magnetstave, ovale
Leverandør: VWR Collection
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 2 Nej: 1 
Ja, jeg anbefaler
pas de soucis, utilisation conforme.........................................
442-0401EA 325 DKK
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Magnetstave, ovale
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Konstrueret til brug i rundbundede kolber.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til anvendelser ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)