VWR®, Magnetstave, krydsformede
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0394EA 288 DKK
442-0394 442-0395 442-0396 442-0397 442-0398 442-0399 442-0400
VWR®, Magnetstave, krydsformede
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Stabil rotationsposition for optimal omrøringseffekt.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, velegnet til opgaver ved høje og lave temperaturer (−200° til +280 °C)