Magnetstave, Komet
Leverandør: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 832 DKK
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Magnetstave, Komet
Omrørere Omrøremagneter
Komet magnetiske omrørerstave fremstillet af SmCo (samarium kobolt) har en PTFE-belægning, der gør det muligt at sterilisere stavene. Anbefales især til omrøring ved høj hastighed, væsker med høj viskositet og omrøring i kar, hvor der er stor afstand mellem omrører og omrøringsstav, for eksempel målecylindere.
  • Magnetisk styrke 2 til 3 gange højere end for konventionelle stave
  • De magnetiske egenskaber bevares i mange år