VWR®, Magnetstave, trekantede
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0385EA 235 DKK
442-0385 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0390 442-0391 442-0392 442-0393
VWR®, Magnetstave, trekantede
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Glat overflade. Særlig effektiv i forbindelse med opløsning af faste stoffer og bundfald fra blanding på grund af den skraberlignende funktion på beholderens bund.
  • Høj turbulens, selv ved lave hastigheder
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til anvendelser ved høje og lave temperaturer (-200 til +280 °C)