VWR®, Magnetstave, mikro
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0359EA 225 DKK
442-0359 442-0360 442-0361 442-0362 442-0363 442-0364 442-0365 442-0366 442-0367 442-0368 442-0447 442-0448 442-0449 442-0450 442-0451 442-0452 442-0453 442-0454 442-0455 442-0456 442-0457 442-0458 442-0459 442-0460 442-0461 442-0462 442-0463 442-0464 442-0465 442-0466 442-0467 442-0468 442-0469 442-0470 442-0471 442-0472 442-0473 442-0594 442-0595 442-0596 442-0597
VWR®, Magnetstave, mikro
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Rund, glat overflade. Til brug i de mindste beholdere.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, velegnet til opgaver ved høje og lave temperaturer (−200° til +280 °C)