VWR®, Magnetstave, almindelige
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
442-0262EA 147 DKK
442-0262 442-0263 442-0264 442-0265 442-0266 442-0267 442-0268 442-0269 442-0270 442-0271 442-0272 442-0273 442-0274 442-0275 442-0276 442-0277 442-0278 442-0279 442-0280
VWR®, Magnetstave, almindelige
Omrørere Omrøremagneter
PTFE-beklædt, stærk Alnico V magnetkerne. Blød overflade med afrundede kanter intensiverer omrøringseffekten, selv ved lave hastigheder.
  • Meget god kemisk resistens
  • Temperaturresistent, egnet til anvendelser ved høje og lave temperaturer (−200 til +280 °C)